Learn More
Corning™ Wiederverwendbare PFA-Messkolben der Klasse A
Artikelnummer. 11397881 Alle ansehen Corning Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
4 Stück
5 Stück
6 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
11397881 100 ml 6 Stück
11377881 10 ml 6 Stück
11387881 25 ml 6 Stück
11317891 50 ml 6 Stück
11307891 250 ml 5 Stück
11327891 500 ml 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11397881 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 5650P100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Autoklaviert bis 121 °C
Der durchscheinende Kolben wird mit einem Schraubverschluss aus Perfluoralkoxy-Copolymer geliefert. Schraubverschlüsse gewährleisten eine hermetische Abdichtung und tragen dazu bei, das Risiko einer Kontamination von außen zu verringern. Das Produkt wird gemäß den Toleranzen der Klasse A hergestellt, wie sie definiert sind durch ISO 1042 und die Kolben verfügen über individuell kalibrierte Graduierungslinien. Sie sind hochtemperaturbeständig und resistent gegen eine Vielzahl von wässrigen Lösungen und organischen Lösungsmitteln. Diese Kolben können bis 121 °C autoklaviert werden, °ohne dass die Toleranz der Graduierung beeinträchtigt wird. Eine regelmäßige Reinigung bis 60 °C wird °empfohlen, um die Graduierung zu erhalten. Die Höhenangabe bezieht sich nur auf den Kolben, ohne Schraubverschluss.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 3.38 oz.
Verschlussmaterial Perfluoralkoxy-Copolymer
Farbe Durchscheinend
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 2.4 Zoll
Kapazität (metrisch) 100 ml
Material PFA
Höhe (angloamerikanisch) 6,4 in.
Höhe (metrisch) 16.5 cm
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 140°F
Temperaturbereich (metrisch) 60 °C
Toleranz 0.1 ml
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Bodenform Flach
Außendurchmesser (metrisch) 6,09 cm
Verschlussgröße GL18