Learn More
Brand™ Blaubrand™ Eterna™ Vollpipetten, Klasse AS
Aus AR-GLAS™ Kalknatronglas gemäß DIN EN ISO 648. BRAND™ Blaubrand™ Eterna™ Vollpipetten der Klasse AS werden mit Chargennummer und zugehörigem Chargenzertifikat des Herstellers pro Verpackungseinheit geliefert. USP-Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierzertifikat auf Anfrage erhältlich.
Marke:  Brand™ 30514
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Artikelnummer. 11843980
  • 62.00 € / 6 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus AR-GLAS™ Kalknatronglas.
  • DIN EN ISO 648. Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex.)
  • Wartezeit 5 Sekunden.
  • Lieferung mit Chargennummer und Chargenzertifikat des Herstellers pro Verpackungseinheit.
  • Auf Wunsch auch mit Einzelzertifikat, USP-Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierzertifikat erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
Volumenabgabe
AS
Ja
DE-M-Markierung
Gelb
510 mm
DIN EN ISO 648, DIN 12691
Kalknatronglas, Kalknatronglas
Bernsteinfarbig
6/Packung
20 ml
Volumetrische Vollpipette