Learn More
Hirschmann™ Klasse AS, Typ 2 graduierte Pipetten mit blauen Graduierungen
Bietet volumetrische Genauigkeit für alle Pipettieranforderungen
82.20 € - 105.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kalibrierung Volumenabgabe
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 835
Klasse AS
Material Kalknatronglas
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Graduierungen Genauigkeit Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Graduierungen Genauigkeit Preis Menge & Verfügbarkeit  
10776344
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Hirschmann™
1101329
0,5 ml 0,01 ml ±0,006 ml
105.00 €
12 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-01-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10610214
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Hirschmann™
1101341
2 ml 0,02 ml ±0,01 mL
82.20 €
12 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-01-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10050073
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Hirschmann™
1101342
2 ml 0,1 ml ±0,01 ml
83.80 €
12 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-12-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10395203
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Hirschmann™
1101353
5 ml 0,05 ml ±0,03 ml
96.00 €
12 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-01-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10203673
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Hirschmann™
1101365
20 ml 0,1 ml ±0,1 ml
94.20 €
6 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-01-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10786344
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Hirschmann™
1101370
25 ml 0,1 ml ±0,1 mL
94.20 €
6 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-12-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Gemäß DIN EN ISO 835
  • Hauptringgraduierung
  • Graduiert bis zur Spitze, Null an der Spitze, Typ 2
  • Mit Baumwollstopfenende ab Größe 5 ml und aufwärts
  • Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenkennung
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
DIN EN ISO 835
Kalknatronglas
Ja
Blaue Emaillefarbe
Nein
Volumenabgabe
AS
Nicht steril
Blau
Graduierte Pipette, Typ 2