missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hirschmann™ Klasse AS, Typ 3 Pipetten aus Klarglas mit Graduierungen

Bietet volumetrische Genauigkeit für alle Pipettieranforderungen. Standardmäßig mit Wattestopfen-Ende

Marke:  Hirschmann™ 1130141

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13197909

  • 70.20 € / 12 Stück


Verfügbar ab
17-06-2021
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Hauptringgraduierung
  • Gemäß DIN EN ISO 835
  • Graduiert bis zur Spitze, Null an der Oberseite, Typ 3
Baumwollstopfen-Ende
  • Klasse AS, Konformitätszeugnis, mit datierter Charge
  • Spezifikation

    Spezifikation

    ±0,01 ml
    Volumenabgabe
    AS
    Ja
    Dauerhafte braune Graduierungen mit silberner Diffusionsfarbe
    12/Pack
    Kalknatronglas
    Graduierte Pipette, Typ 3
    Autoklavierbar
    DIN EN ISO 835
    Nein
    Bernsteinfarbig
    0,02 ml
    ± 0.01 mL
    Nicht steril
    2 ml
    Videos
    Sicherheitsdatenblatt (SDS)
    Dokumentation