Learn More
Hirschmann™ Graduierte Zylinder der Klasse B mit blauen Graduierungen
Artikelnummer. 13148039
Change view
Click to view available options
Packungsgröße:
12 Stück
3 Stück
6 Stück
Kapazität (metrisch):
500 ml
1000 ml
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. unitSize Kapazität (metrisch)
13148039 - -
13108039 12 Stück -
13118039 12 Stück -
13128039 12 Stück -
13158039 6 Stück 500 ml
13168039 6 Stück 1000 ml
11671409 3 Stück -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 13148039 Lieferant Hirschmann™ Lieferanten-Nr. 7501186
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hervorragend geeignet für präzise Flüssigkeitsmessungen sowie den Flüssigkeitstransfer im Labor. Hirschmann™ Messzylinder der Klasse B, erhabene Skala, hergestellt aus PP.
  • Gemäß DIN 12681/ISO 6706
  • PP
  • Erhöhte Skala
  • Blaue Graduierung
  • Hauptringgraduierung
  • Sechskantfuß
Spezifikation
Klasse Klasse B
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Form Rund
Zur Verwendung mit (Anwendung) Präzise Flüssigkeitsmessung und Flüssigkeitstransfer im Labor
Skalenfarbe Blue
Base Type Hexagonal
Höhe (metrisch) 315 mm
Typ Graduierter Messzylinder