Learn More
Hirschmann™ Graduierte Zylinder der Klasse B mit blauen Graduierungen
Hervorragend geeignet für präzise Flüssigkeitsmessungen sowie den Flüssigkeitstransfer im Labor. Hirschmann™ Messzylinder der Klasse B, erhabene Skala, hergestellt aus PP.
Marke:  Hirschmann™ 7501160
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13108039
  • 66.00 € / 12 Stück
Verfügbar ab: 30-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Gemäß DIN 12681/ISO 6706
  • PP
  • Erhöhte Skala
  • Blaue Graduierung
  • Hauptringgraduierung
  • Sechskantfuß
Spezifikation
Spezifikation
Polypropylen
Graduierter Zylinder, PP
Zum Mehrfachgebrauch
0,2 ml
Präzise Flüssigkeitsmessung und Flüssigkeitstransfer im Labor
Hexagonal
Graduierte Messzylinder
DIN 12681, ISO 6706
Klasse B
15 mm
Rund
Blau
145 mm