Learn More
Hirschmann™ Zylinder der Klasse B aus Polypropylen mit erhabenen blauen Graduierungen
Artikelnummer. 13198029
Change view
Click to view available options
Packungsgröße:
12 Stück
3 Stück
6 Stück
Kapazität (metrisch):
25 ml
1000 ml
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. unitSize Kapazität (metrisch)
13198029 3 Stück -
13128029 12 Stück -
13138029 12 Stück 25 ml
13148029 12 Stück -
13168029 - -
13188029 6 Stück 1000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 13198029 Lieferant Hirschmann™ Lieferanten-Nr. 7500194
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hervorragend geeignet für präzise Flüssigkeitsmessungen sowie den Flüssigkeitstransfer im Labor.
  • Gemäß DIN 12681/ISO 6706
  • PP
  • Erhöhte Skala
  • Hauptringgraduierung
  • Sechskantfuß
Spezifikation
Klasse Klasse B
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Form Rund
Zur Verwendung mit (Anwendung) Präzise Flüssigkeitsmessung und Flüssigkeitstransfer im Labor
Skalenfarbe Blue
Base Type Hexagonal
Höhe (metrisch) 482 mm
Typ Graduierter Messzylinder