Learn More
Hirschmann™ Messzylinder, Klasse B, blaugefärbte Graduierung
Hervorragend geeignet für präzise Flüssigkeitsmessungen sowie den Flüssigkeitstransfer im Labor. Die Hirschmann Instruments™ Messzylinder, Klasse B, mit blaugefärbter Graduierung sind aus langlebigem DURAN™ Glasrohr gefertigt.
Marke: Hirschmann™ 2230160
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.08100kg
Beschreibung
- Mit Ausguss, kurze Leitung
- Blau gefärbte Graduierung
- Gemäß DIN EN ISO 4788
- Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Hexagonal | |
Round | |
B | |
± 0,15 ml | |
Glas | |
0.2 |
Blue | |
DIN EN ISO 4788 | |
140 mm | |
Graduierte Messzylinder | |
10 ml | |
0.15 |