Learn More
Hirschmann™ Gerade Glasabsperrhähne der Klasse B mit schwarzen Graduierungen
Beschreibung
- Klasse B
- Hergestellt aus DURAN™ Borosilikatglas für Beständigkeit gegen Chemikalien und plötzlichen Temperaturwechsel
- Gerader Glasabsperrhahn
- Kalibriert für EX
- Gemäß DIN EN ISO 385
- Schwarze Graduierungsmarkierungen
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 10 ml |
| Länge (metrisch) | Ca. 500 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Graduierungen | Schritte von 0.02 ml |
| Umfang | Schwarz |
| Sperrhahn | Gerade |
| Material des Sperrhahns | Glas |
| Toleranz | ±0,03 mL |
| Typ | Bürette |
| Class | Klasse B |
| Mehr anzeigen |