Learn More
Hirschmann™ Messkolben der Klasse B mit Poly-Stopfen
Werden kalibriert, damit sie bei einer bestimmten Temperatur eine präzise Flüssigkeitsmenge enthalten. Die Kolben werden für präzise Verdünnungen und die Herstellung von Standardlösungen verwendet.
Marke:  Hirschmann™ 7550160
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.75000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13108059
  • 45.60 € / 6 Stück
Verfügbar ab
24-11-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Gemäß DIN EN ISO 1042
  • PP
  • Einstellbare Ringmarkierung
  • Transparent
  • Mit Normschliff-Poly-Stopfen
Spezifikation
Spezifikation
Rund
Stopfen
Polypropylene
90 mm
± 0.08 mL
NS 10/19
DIN EN ISO 1042
10 mL
6/Pack