Learn More
Zwiebel™ Kalibriergewichte der Klasse F1
Beschreibung
- Permanentmagnetisierung: < 25 μT
- Gewichte, die zur Überprüfung oder Kalibrierung von Gewichten der Klasse F2 und zur Verwendung mit Wägeinstrumenten der Genauigkeitsklasse I und der hohen Genauigkeitsklasse II bestimmt sind.
- Gewichte mit Verstellkammer (außer 1 bis 20 g Monobloc)
- Identifikation für die Rückverfolgbarkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Gewicht |
| Zertifizierung/Konformität | OIML R111-Empfehlung |
| Material | Edelstahl |
| Gewicht (metrisch) | 1 g |
| Dichte | 8000 ±100 kg/m3 |
| Form | Zylindrisch |
| Außendurchmesser (metrisch) | 6 mm |
| Länge (metrisch) | 6 mm |