Learn More
Zwiebel™ Kalibriergewichte der Klasse F1
Artikelnummer. 11790793
Change view
Click to view available options
Gewicht (metrisch):
1 g
5 g
10 g
20 g
200 g
2 kg
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gewicht (metrisch) unitSize
11790793 2 kg 1 Stück
12041633 1 g 1 Stück
11710793 5 g 1 Stück
12071633 10 g 1 Stück
12081633 20 g 1 Stück
11760793 200 g 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11790793 Lieferant Zwiebel™ Lieferanten-Nr. PBI23139
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zwiebel™ Kalibriergewichte der Klasse F1 sind für die Überprüfung oder Kalibrierung von Gewichten der Klasse F2 vorgesehen.
  • Permanentmagnetisierung: < 25 μT
  • Gewichte, die zur Überprüfung oder Kalibrierung von Gewichten der Klasse F2 und zur Verwendung mit Wägeinstrumenten der Genauigkeitsklasse I und der hohen Genauigkeitsklasse II bestimmt sind.
  • Gewichte mit Verstellkammer (außer 1 bis 20 g Monobloc)
  • Identifikation für die Rückverfolgbarkeit
Spezifikation
Produkttyp Gewicht
Zertifizierung/Konformität OIML R111-Empfehlung
Material Edelstahl
Gewicht (metrisch) 2 kg
Dichte 8000 ±100 kg/m3
Form Zylindrisch
Außendurchmesser (metrisch) 60 mm
Länge (metrisch) 104 mm