Learn More
Zwiebel™ Kartongewicht der Klasse F1 mit Zertifikat
Marke: Zwiebel™ PBI56822
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Spezifikation
2000 g | |
± 10 mg | |
Zur Verwendung mit Wägegeräten mittlerer Genauigkeit (Klasse III) und normaler Genauigkeit (Klasse IIII) |