Learn More
Zwiebel™ Kartongewichte der Klasse F2
Marke:  Zwiebel™ PBI5682F
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11800922
  • 111.30 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
1000 g
± 15 mg
Zur Verwendung mit Wägegeräten mittlerer Genauigkeit (Klasse III) und normaler Genauigkeit (Klasse IIII)