Learn More
Zwiebel™ Gewichtssatz der Klasse M1 mit Zertifikat
Für die Verwendung mit Wägegeräten mittlerer Genauigkeit (Klasse III). Zwiebel™ Gewichte der Klasse M1 eignen sich ideal für die Verifizierung oder Kalibrierung von Gewichten der Klasse M2.
Marke:  Zwiebel™ PBI56836
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11870932
  • 145.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Beschreibung
  • Kalibriergewicht aus Edelstahl der Klasse M1
  • Gemäß OIML R 111
  • Lieferung mit Kalibrierzertifikat zur Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit
  • Einzeln oder als Set lieferbar, in einem Kunststoffkoffer oder einer Holzbox
Spezifikation
Spezifikation
1 bis 50 g
Zur Verwendung mit Wägegeräten mittlerer Genauigkeit (Klasse III) und normaler Genauigkeit (Klasse IIII)