Learn More
Tenak™ Classic Half Rack for Cryogenic Freezer, 50 mm Box Height
Classic Half Rack equipped with a locking rod to secure the cryoboxes.
65.90 € - 77.80 €
Spezifikation
Material | Edelstahl |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Kryo-Tiefkühlgeräte |
Höhe (metrisch) | 50 mm (Box) |
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11567234
|
Tenak™
TE21418 |
Boxen (12) |
77.80 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15260474
|
Tenak™
TE21410 |
Boxen (9) |
65.90 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15270474
|
Tenak™
TE21412 |
Boxen (10) |
69.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15280474
|
Tenak™
TE21414 |
Boxen (11) |
72.70 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- With a locking rod to secure the cryoboxes
- These racks are for half sized boxes with 5 x 5 cell divider
- Max. footprint of 83 x 83 mm
Spezifikation
Edelstahl | |
Kryo-Tiefkühlgeräte | |
50 mm (Box) |