Learn More
Kolmi Hopen™ Klassischer Isolierkittel mit Rückenbändern
Artikelnummer. 17700169 Alle ansehen Medicom Produkte
Change view
Click to view available options
:
Klassischer Isolierkittel mit Rückenbändern; Verschlusstyp: Bänder; Farbe: Himmelblau; Einweg: Ja zur Verwendung mit (Anwendung): Medizinisch; Größe: Universal
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
17700169 Klassischer Isolierkittel mit Rückenbändern; Verschlusstyp: Bänder; Farbe: Himmelblau; Einweg: Ja zur Verwendung mit (Anwendung): Medizinisch; Größe: Universal
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17700169 Lieferant Kolmi Hopen™ Lieferanten-Nr. J40455
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Isolierkittel, elastisch am Handgelenk und mit einfachen Bindeverschlüssen für geschäftige Mitarbeiter im Gesundheitswesen.
  • Leicht und atmungsaktiv
  • Ohne Kragen mit elastischen Bündchen
  • Rückenverschluss mit Schnürbändern an Bund und Kragen
  • Von Mitarbeitern im Gesundheitswesen und Besuchern über der Kleidung zu tragen
  • Schützt Patienten vor dem Risiko einer externen Infektion
Spezifikation
Größe Universal
Zur Verwendung mit (Anwendung) Medizinisch
Geschlecht Unisex
Anzahl Taschen Keine
Produkttyp General Purpose Gown
Material Polypropylen
Farbe Himmelblau
Verschlusstyp Binder
Einwegprodukt Ja
Sterilität Unsteril
Gewicht (metrisch) 23 g/m2
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Anzahl pro Packung 100/Packung