Learn More
BINDER™ Serie M Classic.Line - Trocken- und Wärmeschränke, mit Umluft und umfangreichen Programmfunktionen
Mit maximal 300 °C und vielseitigen Programmierungsmöglichkeiten eignet sich die Materialprüfschränke der Serie M ideal für Materialprüfungen und Alterungstests. Der leistungsstarke Lüfter sorgt mit einem hohen Luftdurchsatz für schnelles Aufheizen.
Marke: BINDER™ 9010-0202
Beschreibung
- Temperaturbereich: +5 °C über Umgebungstemperatur bis +300 °C.
- APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
- Einstellbare Lüfterdrehzahl
- Programmgesteuerte Belüftungsklappe
- Farb-LCD-Steuerung mit Zeitsegmentprogrammierung
- 2 verchromte Gestelle
- Unabhängig einstellbare Temperatursicherung der Klasse 2 (DIN 12880) mit optischem Alarm
- Computerschnittstelle: RS 422
Spezifikation
4,1 cu. ft. | |
Erzwungen | |
115 L | |
Trocken- und Heizkammer | |
Edelstahl | |
M115-230 V | |
NEMA 5-20P | |
835 x 645 x 865 mm | |
89 kg | |
230 V | |
7 A | |
APT.line™ Technologie |
Edelstahl | |
M 115 bis 230 V, Standard, Serie M Classic.Line – Trocken- und Heizkammern mit erzwungener Konvektion und erweiterten Programmierfunktionen, 115 l, 230 V, 1 ∼ 50/60 Hz | |
Umgebungstemperatur +5 °C bis 300 °C | |
LCD Farbdisplay | |
20 kg | |
2 std./6 max. | |
600 x 410 x 480 mm | |
196 lb. | |
230 V, 50/60 Hz, 1.6 kW, 1-phasig | |
1,6 kW | |
50/60 Hz |