missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tenak™ Classic Rack for Chest Freezers, 75 mm Box Height
Classic Rack is suitable for use with all chest freezer models.
68.15 € - 89.75 €
Spezifikation
Enthält | Verriegelungsstange |
---|---|
Material | Edelstahl |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Tiefkühltruhen |
Höhe (metrisch) | 75 mm (Box) |
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15200504
|
Tenak™
TE21464 |
Boxen (7) |
82.35 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11587254
|
Tenak™
TE21467 |
Boxen (9) |
89.75 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15220494
|
Tenak™
TE21457 |
Boxen (3) |
68.15 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15240494
|
Tenak™
TE21458 |
Boxen (4) |
71.55 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15260494
|
Tenak™
TE21460 |
Boxen (5) |
73.85 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15280494
|
Tenak™
TE21462 |
Boxen (6) |
77.80 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Comes with a locking rod to secure the cryoboxes
- Measure the inside height of you freezer when choosing the right rack
- Constructed of stainless steel
Spezifikation
Verriegelungsstange | |
Edelstahl | |
Tiefkühltruhen | |
75 mm (Box) |