missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Claudin-3 Antibody (CL13129) [Alexa Fluor™ 532], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30291323 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30291323 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30291323 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP318563AF532

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Claudin-3 Monoclonal antibody specifically detects Claudin-3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Claudin-3
Anwendungen Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon CL13129
Konjugat Alexa Fluor 532
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias C7orf1, claudin 3, claudin-3, Clostridium perfringens enterotoxin receptor 2, CPE-R 2, CPE-R2, CPETR2CPE-receptor 2, HRVP1, Rat ventral prostate.1 protein homolog, RVP1, ventral prostate.1 protein homolog, ventral prostate.1-like protein
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was developed using a synthetic peptide derived from O15551, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Biology, Cellular Markers, Extracellular Matrix
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1365
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.