missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Claudin 9 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Proteintech 16196-1-AP-150UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
This antibody is specifically against claudin 9.
CLDN9 is a member of claudin family. It is a four-transmembrane protein with WWCC motif, defined by W-X(17-22)-W-X(2)-C-X(8-10)-C.Spezifikation
| Claudin 9 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| CLDN9 | |
| claudin 9, CLDN9 | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 287099, 56863, 9080 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Immunoprecipitation, Western Blot | |
| 0.15 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| O95484, Q9Z0S7 | |
| Cldn9 | |
| Peptide | |
| 150 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur