Learn More
Descrizione
GFER/ALR Polyclonal specifically detects GFER/ALR in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifica
Specifica
| Antigen | GFER/ALR |
| Applications | ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Alexa Fluor 488 |
| Dilution | ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | ALRFAD-linked sulfhydryl oxidase ALR, Augmenter of liver regeneration, EC 1.8.3.2, ERV1 homolog, ERV1hepatopoietin protein, erv1-like growth factor, growth factor, augmenter of liver regeneration, growth factor, erv1 (S. cerevisiae)-like (augmenter of liver regeneration), Hepatopoietin, hERV1, HERV1hepatic regenerative stimulation substance, HPO, HPO1, HPO2, HSS, truncated augmenter of liver regeneration |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Produced in rabbits immunized with purified, recombinant GFER/ALR (NP_005253.3; Met1-Asp125). |
| Purification Method | Affinity purified |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?