Learn More
ZVG Zellstoff Vertrieb™ Reinigungstuch
Empfindliche Oberflächen müssen sanft mit Multisoft™ Reinigungstüchern von ZVG Zellstoff Vertrieb™ behandelt werden. Die extra weichen, fusselfreien Spezialtücher sind die erste Wahl zur Pflege und zum Polieren. Sie absorbieren Flüssigkeiten wie Polierwachs und geben sie gleichmäßig frei, ohne ihre Festigkeit zu verlieren.
39.64 € - 88.83 €
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10341342
|
ZVG Zellstoff Vertrieb™
11425-00 |
38 x 22 cm |
39.64 €
2 Rollen |
Verfügbar ab: 30-04-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10598556
|
ZVG Zellstoff Vertrieb™
1149000 |
37 x 38 cm |
88.83 €
1 Rollen |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Sehr weich
- Weiß
- 4-lagig
Spezifikation
Reinigungstuch | |
Rolle |