Learn More
DWK Life Sciences Reinigungsschaber, für Glaskeramik Laborschutzplatte
Ideal zur Reinigung von Glaskeramikplatten.
Marke:  DWK Life Sciences 290790109
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.68000kg
Artikelnummer. 15282109
  • 233.00 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Im Laborbereich werden häufig Lösungen erwärmt. Dieser Arbeitsschritt kann durch unterschiedliche Techniken stattfinden z.B. im Wasser- oder Sandbad, mithilfe einer Heizhaube oder klassisch unter Verwendung eines Bunsenbrenners. Wird als Heizquelle der Bunsenbrenner verwendet, empfiehlt sich die Verwendung eines Statives bzw. Vierkantfusses und einer entsprechenden Glaskeramikplatte. Das zuerwärmende Gefäß wird auf die Glaskeramikplatte gestellt, der Bunsenbrenner darunter.Verschmutzungen der Glaskeramikplatte können mit Hilfe des Reinigungsschabers entfernt werden.
  • Die Klinge ermöglicht ein einfaches Reinigen der Glaskeramikplatte
Spezifikation
Spezifikation
nein
Reinigung von Glaskeramikplatten
10 St./Packung