Learn More
Brady™ BBP™ Medienwischtücher
Halten Sie Ihren Drucker der Serie B30 mit den BBP™ Ersatz-Medienwischtüchern in einem einwandfreien Zustand.
Marke:  Brady™ 142114
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01360kg
Artikelnummer. 11731186
  • 58.10 € / 1 Packung
Verfügbar ab: 11-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Paket enthält fünf Medienwischerpads (Drucker separat erhältlich)
  • Zur Verwendung mit BBP™30, BBP™31 und BBP™33 Etikettendruckern
  • Unbedingt erforderlich, um die Etikettenmedien sauber und frei von Fremdkörpern zu halten
  • Reinigt das Etikettenband, bevor es durch den Thermotransferdruckkopf läuft
Spezifikation
Spezifikation
Wischblatt für Medien
BBP30 Label Printer, BBP31 Sign and Label Printer, BBP33 Label Printer, BBP35 Multi-Color Sign and Label Printer, BBP37 Color & Cut Sign and Label Printer
5,15 in.
0,6 in.
Unsteril
0,03 lb.
RoHS
5/Packung
Gelb
1,25 in.
13,08 cm
1,52 cm
Klebeband
0,013 kg
Zum Reinigen des BBP™ 31-Bandes, bevor es durch den Thermotransferdruckkopf läuft