Learn More
Micronova™ Reinraum-Kugelschreiber
Artikelnummer. 17655915 Alle ansehen Micronova Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau
Schwarz
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
100 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Sterilität unitSize
17655915 Schwarz Unsteril 100 Stück
17218336 Schwarz Steril 100 Stück
17665915 Blau Unsteril 100 Stück
17633935 Blau Steril 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17655915 Lieferant Micronova™ Lieferanten-Nr. PEN11
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Die Cleanroom Click Pens verwenden natriumarme, unauslöschliche Tinte und verfügen über einen speziellen Schaft aus hochdichtem Polyethylen sowie eine leichtgängige, einziehbare Feder.
  • Produktart: Kugelschreiber
  • Tintenart: Natriumarm (unlöschlich)
  • Spitzentyp: Klick-/Einziehbar
  • Spitzenform: Kugelschreiber (0,7 mm)
  • Abmessungen (L x B): 15 cm (6 in.) x 9,5 mm (0,38 in.)
  • Verpackung: Doppelt verpackt
  • Anwendungsbereich: Reinraumdokumentation
  • Zur Verwendung mit (Geräten): Reinraumpapier
Spezifikation
Farbe Schwarz
Einbandfarbe Weiß
Material der Abdeckung Hochdichtes Polyethylen
Abmessungen (L x B) 15 cm (6 in.) x 9,5 mm (0,38 in.)
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ISO 9001-zertifizierte Anlage
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinraumdokumentation
Zur Verwendung mit (Geräte) Reinraumpapier
Verpackung 10 Stifte/Beutel, 10 Stifte/Doppelbeutel, 10 Stifte/Packung.
Produkttyp Kugelschreiber mit Klickfunktion
Sterilität Unsteril
Spitzenform Kugelschreiber (0,7 mm)
Gewicht (angloamerikanisch) 2,171 oz. (Pack)
Gewicht (metrisch) 61.547 g