Learn More
Cole-Parmer Reinraum-Luer-Anschluss (weiblich) auf Schlauchtülle, gerader Adapter, Polypropylen ohne tierische Bestandteile
Alle ansehen Cole-Parmer ProdukteBeschreibung
Ideal für allgemeine Anwendungen, Laboranwendungen und Einweganwendungen zum Verbinden von Schläuchen mit dem Rest Ihres Systems. Kostenloser technischer Anwendungssupport steht zur Verfügung, um den für Ihre Anwendung benötigten Steckertyp zu ermitteln. PVC-frei, —ideal für den Einsatz in der Bioprozess-, Life-Science- und pharmazeutischen Industrie. Bildet mit einer schnellen, einfachen Drehung eine auslaufsichere Luer-Verbindung. Die Konstruktion mit einem einzigen Widerhaken sorgt für einen festen Halt des Schlauchs. Erfüllt die FDA-Anforderungen 21 CFR 177.1520(a)(3)(i) und (c)3.1a sowie die RoHS-Richtlinien.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ADCF;FDA;DEHP-frei;Phthalatfrei;RoHS |
| Material | Nicht aus Tieren gewonnenes Polypropylen |
| Einlass | Luer-x-Schlauchanschluss (weiblich) |