Learn More
Fisherbrand™ Durchsichtige Boston-Rundhalsflaschen mit schwarzen Phenolkappen
Das runde, klare Boston Typ III Kalknatronglas eignet sich ideal für die Lagerung von Lösungsmitteln, Chemikalien oder Proben. Verpackt in Komfortpackungen mit schwarzen Phenolkappen, um Sauberkeit zu gewährleisten
Marke:  Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.19700kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16164447
  • 26.30 € / 24 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 26-01-2022
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Das runde, klare Boston Typ III Kalknatronglas eignet sich ideal für die Lagerung von Lösungsmitteln, Chemikalien oder Proben. Verpackt in Komfortpackungen mit schwarzen Phenolkappen, um Sauberkeit zu gewährleisten
  • Flaschen für den allgemeinen Gebrauch, ideal für den Fall, dass Inhaltsintegrität und Proben- oder Produktsichtbarkeit wichtig sind
  • Enge Schraubhalsöffnung, geschwungene Schultern und runder Körper
  • Minimale chemische Beeinträchtigung des Inhalts durch das Glas
  • Klares (Flint-)Glas ist besonders geeignet, wenn die Sicht wichtig, aber kein Schutz vor UV-Strahlung erforderlich ist
  • Umweltfreundliche Flaschen helfen bei der Vermeidung von Abfall und gewährleisten die Produktintegrität für eine langfristige Lagerung
Spezifikation
Spezifikation
60 ml
Durchsichtig
10 mm
Glas (Typ 3)
Runde Boston-Flasche
39 mm
Polyethylen-Konus
20 bis 400 mm
94 mm
2 oz.
18 mm
97 mm
24
Schwarz
20 – 400
Ja
Phenolharz
Eng