Learn More
Fisherbrand™ Durchsichtige Boston-Rundglasflaschen mit weißen Polypropylenkappen
Artikelnummer. 16114457 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
950 ml
Verschlussauskleidung:
PTFE/Polyethylenschaum
Zellstoff/Vinyl
Menge:
12
24
108
160
288
Packungsgröße:
108 Stück
12 Stück
160 Stück
24 Stück
288 Stück
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussauskleidung Menge unitSize
16114457 240 ml PTFE/Polyethylenschaum 12 12 Stück
16194447 60 ml PTFE/Polyethylenschaum 24 24 Stück
16124457 60 ml Zellstoff/Vinyl 288 288 Stück
16194417 60 ml Zellstoff/Vinyl 24 24 Stück
16134447 120 ml Zellstoff/Vinyl 24 24 Stück
16194397 120 ml Zellstoff/Vinyl 160 160 Stück
16104457 120 ml PTFE/Polyethylenschaum 24 24 Stück
16114407 240 ml Zellstoff/Vinyl 108 108 Stück
16144447 240 ml Zellstoff/Vinyl 12 12 Stück
16104427 480 ml PTFE/Polyethylenschaum 12 12 Stück
16114447 480 ml Zellstoff/Vinyl 12 12 Stück
16124447 950 ml Zellstoff/Vinyl 12 12 Stück
16114427 950 ml PTFE/Polyethylenschaum 12 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 16114457
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das runde, klare Boston Typ III Kalknatronglas eignet sich ideal für die Lagerung von Lösungsmitteln, Chemikalien oder Proben. Verpackt in praktischen Packungen mit weißen Polypropylen-Verschlüssen, um Sauberkeit zu gewährleisten
  • Flaschen für den allgemeinen Gebrauch, ideal für den Fall, dass Inhaltsintegrität und Proben- oder Produktsichtbarkeit wichtig sind
  • Enge Schraubhalsöffnung, geschwungene Schultern und runder Körper
  • Das Klarglas garantiert eine minimale chemische Beeinträchtigung des Inhalts und ist besonders geeignet, wenn die Sicht wichtig, aber kein Schutz vor UV-Strahlung erforderlich ist.
  • Umweltfreundliche Flaschen helfen bei der Vermeidung von Abfall und gewährleisten die Produktintegrität für eine langfristige Lagerung
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 240 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 8 oz.
Farbe Klar
Außendurchmesser (metrisch) Hals 21 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 13 mm
Höhe (metrisch) mit Verschluss 139 mm
Material Glas (Typ 3)
Menge 12
Verschlussfarbe Weiß
Halsausführung 24-400
Closure Included Ja
Öffnung Eng
Höhe (metrisch) 136 mm
Produkttyp Runde Boston-Flasche
Verschlussauskleidung PTFE/Polyethylenschaum
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 24 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 60 mm