Learn More
Masterflex™ CFlex Schläuche, transparent
Diese Schläuche eignen sich für pharmazeutische, biotechnische und allgemeine Laboranwendungen, die eine hohe Leistung erfordern. Saint Gobain Performance Plastics™ Clear C-Flex-Schläuche bestechen durch ihre hervorragende chemische Beständigkeit, geringe Gasdurchlässigkeit und glatte Oberfläche.
38.10 € - 580.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | USP, GMP, CFR-Titel 21, Teil 820 Qualitätssystemanforderungen (GMP) |
---|---|
Autoklavierbar | Ja |
Material | C-Flex |
Gesamtlänge (metrisch) | 7,62 m |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Pharmazeutische, biotechnologische und allgemeine Laboranwendungen, die Hochleistung erfordern, preiswerte Alternative zu Platinsilikon |
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11780509
|
Masterflex™
06422-12 |
12.8 mm | 0,76 mm |
157.00 €
7.50 Meter |
Verfügbar ab: 08-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11770479
|
Masterflex™
06422-01 |
2.4 mm | 0.8 mm |
38.10 €
7.50 Meter |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11730519
|
Masterflex™
06422-17 |
17,6 mm | 12,8 mm |
190.00 €
7.50 Meter |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11790479
|
Masterflex™
06422-04 |
4.8 mm | 3.2 mm |
53.35 €
7.50 Meter |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11760509
|
Masterflex™
06422-09 |
11,5 mm | 4.8 mm |
144.00 €
7.50 Meter |
Verfügbar ab: 08-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11750509
|
Masterflex™
06422-08 |
8 mm | 4.8 mm |
76.40 €
7.50 Meter |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11790509
|
Masterflex™
06422-13 |
11.2 mm | 8 mm |
110.00 €
7.50 Meter |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11710489
|
Masterflex™
06422-06 |
5,6 mm | 4 mm |
62.80 €
7.50 Meter |
Verfügbar ab: 18-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11700519
|
Masterflex™
06422-14 |
12.8 mm | 8 mm |
141.00 €
7.50 Meter |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11710519
|
Masterflex™
06422-15 |
12.8 mm | 9,6 mm |
119.00 €
7.50 Meter |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11720519
|
Masterflex™
06422-16 |
16 mm | 9.6 mm |
580.00 €
7.50 Meter |
Verfügbar ab: 08-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12438640
|
Masterflex™
06422-16 |
16 mm | 9.6 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11770509
|
Masterflex™
06422-11 |
11.2 mm | 6.4 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Description
Nutzen Sie diese Schläuche für pharmazeutische, biotechnische und allgemeine Laboranwendungen, die eine hohe Leistung erfordern.Saint-Gobain Performance Plastics™ Durchsichtige C-Flex Schläuche zeichnen sich durch hervorragende chemische Beständigkeit, geringe Gasdurchlässigkeit und eine glatte Oberfläche aus.
- Transparenter Schlauch
- Wirtschaftliche Alternative zu Platinsilikon
- Außergewöhnliche Zug- und Reißfestigkeit, gute Biokompatibilität
- Produkt wird gemäß Teil 820 der Qualitätssystemanforderungen (GMP) hergestellt
- Erfüllt USP, Klasse VI
- Sterilisieren mit Autoklav, Ethylenoxid oder Gammastrahlung
Specifications
USP, GMP, CFR-Titel 21, Teil 820 Qualitätssystemanforderungen (GMP) | |
C-Flex | |
Pharmazeutische, biotechnologische und allgemeine Laboranwendungen, die Hochleistung erfordern, preiswerte Alternative zu Platinsilikon | |
1/Packung | |
Durchscheinend |
Ja | |
7,62 m | |
-45 °C | |
Ja | |
135 °C |