missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Karl Hecht™ Klarglas-Tropfflaschen
Beschreibung
- Aus durchsichtigem Glas für ausgezeichnete Sichtbarkeit des Inhalts
- Für eine genaue, zuverlässige und wiederholbare Abgabe von Reagenzien
- In zwei Größen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Farbe | Klar |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Präzises Dispensieren |
| Material | Glas |
| Closure Included | Ja |
| Höhe (metrisch) | 106 mm |
| Verschlussmaterial | Glas |
| Durchmesser (metrisch) | 55 mm |
| Verschlusstyp | Flacher Stopfen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?