Learn More
Azpack™ Clear Glass Wide Neck Powder Bottles with Black Urea Screw Caps
Beskrivelse
- Constructed of clear soda lime glass
- Includes black urea screw cap closure
- Closure lined with wood pulp faced steran (PVDC)
Tekniske data
Tekniske data
| Capacity (Metric) | 250 mL |
| Color | Clear |
| Material | Soda Lime Glass |
| Quantity | 20/PK |
| Closure Color | Black |
| Closure Included | Yes |
| Mouth | Wide, Threaded |
| Height (Metric) | 121 mm |
| Closure Liner | Wood Pulp-faced PVDC |
| Closure Material | Urea |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?