Learn More
Fisherbrand™ Durchsichtige Glasflaschen mit Graduierung und weißen Polypropylenverschlüssen
GREENER_CHOICE
Catalog Number 16144377
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
1 oz.
2 oz.
4 oz.
8 oz.
16 oz.
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
Menge:
24
48
96
144
Fisherbrand™ Klarglas-Flaschen mit weißen Polypropylen-Kappen verfügen über einen Weithals für die einfache Entfernung des Inhalts.
  • Graduierung sowohl in Milliliter als auch in Unzen
  • Die durchsichtigen Glasflaschen haben leicht abgeschrägte Schultern, um das Ausgießen und die Handhabung zu erleichtern.
  • Die weite Öffnung ermöglicht einfaches Mischen, Handhaben und Übertragen des Inhalts
Verschlussauskleidung Zellstoff/Vinyl
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 48 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 51 mm
Höhe (metrisch) 102 mm
Produkttyp Messflasche
Kapazität (metrisch) 120 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 4 oz.
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) Hals 45 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 35 mm
Höhe (metrisch) mit Verschluss 105 mm
Material Glas (Typ 3)
Menge 24
Verschlussfarbe Weiß
Halsausführung 48-400
Closure Included Ja
Graduated Ja
Öffnung Weit