Learn More
Fisherbrand™ Durchsichtige Glasflaschen mit Graduierung und weißen Polypropylenverschlüssen
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
1 oz.
2 oz.
4 oz.
8 oz.
16 oz.
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
Menge:
24
48
96
144
Beschreibung
- Graduierung sowohl in Milliliter als auch in Unzen
- Die durchsichtigen Glasflaschen haben leicht abgeschrägte Schultern, um das Ausgießen und die Handhabung zu erleichtern.
- Die weite Öffnung ermöglicht einfaches Mischen, Handhaben und Übertragen des Inhalts
Spezifikation
Verschlussauskleidung | Zellstoff/Vinyl |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Verschlussgröße | 58 bis 400 mm |
Durchmesser (metrisch) | 61 mm |
Höhe (metrisch) | 127 mm |
Produkttyp | Messflasche |
Kapazität (metrisch) | 240 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 8 oz. |
Farbe | Durchsichtig |
Außendurchmesser (metrisch) Hals | 54 mm |