Learn More
Fisherbrand™ Klarglas-Standardflaschen mit Weithals und weißen Polypropylenverschlüssen
62.05 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21976" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21976" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
4 oz.
8 oz.
16 oz.
32 oz.
64 oz.
128 oz.
Kapazität (metrisch):
120 ml
240 ml
480 ml
950 ml
1920 ml
3810 ml
3840 ml
Beschreibung
- Verfügt über eine breite Öffnung zur einfachen Überführung des Inhalts
- Zu den Anwendungsbereichen gehören Pharmazie, Chemie, Umwelt sowie die Verpackung und Aufbewahrung von Lebensmitteln
- Aus durchsichtigem Flintglas hergestellt
Spezifikation
Verschlussauskleidung | PTFE/Polyethylenschaum |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Verschlussgröße | 58 bis 400 mm |
Durchmesser (metrisch) | 62 mm |
Höhe (metrisch) | 109 mm |
Produkttyp | Standard-Weithalsflasche |
Kapazität (metrisch) | 240 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 8 oz. |
Farbe | Durchsichtig |
Außendurchmesser (metrisch) Hals | 54 mm |