Learn More
Fisherbrand™ Klarglas-Standardflaschen mit weiter Öffnung ohne Kappen
Klares, Kalknatronglas Typ III, ideal für die allgemeine Lagerung von kleinen bis großen Mengen
Marke:  Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.63800kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16184527
  • 9.44 € / 24 Stück
Verfügbar ab
08-01-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Verfügt über eine breite Öffnung zur einfachen Überführung des Inhalts
  • Zu den Anwendungsbereichen gehören Pharmazie, Chemie, Umwelt sowie die Verpackung und Aufbewahrung von Lebensmitteln
  • Aus durchsichtigem Flintglas hergestellt
Spezifikation
Spezifikation
Nein
86 mm
120 ml
45 mm
Glas (Typ 3)
Standard-Weithalsflasche
48-400
48 bis 400 mm
Weit
Durchsichtig
35 mm
24
51 mm