Learn More
Fisherbrand™ Transparente geradwandige Rundflaschen ohne Kappe
Catalog Number p-6977027
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
960 ml
Menge:
12/Karton
144/Karton
24/Karton
384/Pckg.
Ohne Schulter für maximale Lagerkapazität und Sichtbarkeit des Inhalts. Fisherbrand™ Geradwandige transparente Gläser ohne Verschlusskappe können vielseitig verwendet werden.
Die durchsichtigen (Flint) zylindrischen runden Glasbehälter wurden zwecks maximaler Lagerkapazität und guter Sichtbarkeit des Inhalts ohne Schulter entwickelt. Diese Mehrzweckbehälter sind sehr vielseitig einsetzbar. Unsere zylindrischen Behälter sind in einer Vielzahl von Größen erhältlich, von 1 oz bis 32 oz. Sie sind zudem in hohem/schmalem Format in Größen von 8 oz und 16 oz erhältlich.
  • Straight sided walls allow for the complete removal of contents
  • Available in a wide variety of sizes, from 1 to 32 oz.
Fassungsvermögen 30 ml (1 oz.)
Verschlussgröße 43-400 mm
Produkttyp Straight Sided Round Bottle
Kapazität (metrisch) 30 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 1 oz.
Farbe Durchsichtig
Material Glas
Menge 384/Pckg.
Closure Included Nein
Öffnung Wide
Form Straight-sided, Round