Learn More
Merck Millipore Durchsichtiges Thioglykolat-Medium, Flasche mit Schraubverschluss und Septum
Alternative Formulierung des Standard-Fluid-Thioglycollat-Mediums, das die gleichen Wachstumseigenschaften und die Einhaltung der Pharmakopöe aufweist, jedoch eine zusätzliche visuelle Klarheit bietet. Verpackt in Schraubflaschen mit Septumbereich mit großem Durchmesser.
119.00 € - 139.00 €
Spezifikation
Appearance Durchsichtig
Farbe Gelb
Deckelart Schraubverschluss mit Septum
Verschlussfarbe Rot
Zertifizierungen/Konformität USP, EP und JP
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10016724
Unterlagen ansehen
Merck Millipore
STBMCTM12
Einzeln verpackt 119.00 €
100 Milliliter Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
01-12-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15482410
Unterlagen ansehen
Merck Millipore
STBMCTM12DP
Doppelt verpackt 139.00 €
12 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
17-11-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Fluid-Thioglycollat-Medium (FTM) ist primär für den Nachweis anaerober Bakterien bestimmt und wird für Sterilitätstests durch Membranfiltration oder direkte Inokulation verwendet, wie in den USP, EP und JP beschrieben. Klares Thioglycollat-Medium hat die gleichen wachstumsfördernden Eigenschaften wie das Standard-FTM und entspricht den Empfehlungen der Pharmakopöe, bietet jedoch im Vergleich zu FTM, das eine leichte Trübung oder Nebel aufweist, zusätzliche visuelle Klarheit.
  • Anwenderfreundliches, zuverlässiges, steriles Produkt für genaue Sterilitätstests
  • Erhältlich in einer doppelt verpackten, sterilisierten Packung für erhöhte Zuverlässigkeit der Testmethoden
  • Nichtkerniger Septumbereich mit großem Durchmesser, der leicht zu durchbohren ist, sorgt für Anwendersicherheit und Produktivität
  • Reduziert das Risiko einer Kreuzkontamination und Wachstumshemmung durch randloses Verschlussdesign
  • Hergestellt in ISO 9001-kontrollierten Umgebungen
  • Jede Charge ist für pH-Wert, Sterilität und Wachstumsförderung unter Verwendung von ATCC-Stämmen zertifiziert, die durch die USP/EP/JP spezifiziert sind
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
Schraubverschluss mit Septum
USP, EP und JP
Sterilitätskontrolle
Flüssig
30 bis 35 °C
12 Packung
2 bis 25 °C
Gelb
Rot
100 ml
Steritest™ Geräte
Je 1 l Reinstwasser: Caseinpepton 15.0 g; L-Cystin 0.5 g; Monohydrierte/wasserfreie Dextrose 5.5/5.0 g; Hefeextrakt 5.0 g; Natriumchlorid 2.5 g; Natriumthioglycollat 0.5 g oder Thioglycolsäure 0.3 ml; Resazurin 0.001 g; Synthetischer Agar
7 – 14 Tage
Steril