Learn More
Kimble™ Probenfläschchen, durchsichtig, mit Schraubgewinde, 10 ml
Artikelnummer. 10278060
Change view
Click to view available options
Farbe:
Klar
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe unitSize
10278060 Klar 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10278060 Lieferant Kimble™ Lieferanten-Nr. C40552000B0B2
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Probenfläschchen mit Schraubgewinde, aus Kalknatronglas, weiße PE-Kappen nicht angebracht.
  • Durchsichtig
  • Schraubgewinde
  • 10 ml, 55 x 20 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Klar
Volumen (metrisch) 10 ml
Enthält Schraubverschluss
Anzahl pro Packung 100
Verschlusstyp Schraubverschluss
Höhe (metrisch) 55 mm