Learn More
Thermo Scientific™ Transparente VOA-Glasfläschchen mit geschlossenen Deckeln, 20 ml, zertifiziert
Thermo Scientific™ Transparente VOA-Glasfläschchen mit geschlossenen Deckeln sind für die EPA-Analyse von flüchtigen organischen Verbindungen (VOA) konzipiert.
136.00 € - 257.00 €
Spezifikation
Material (Auskleidung) | PTFE-faced Silicone |
---|---|
Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 61 cm (1,1 in.) |
Farbe | Durchsichtig |
Außendurchmesser (metrisch) | 28 mm |
Material | Glas (Typ 1) |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Füllstand | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Füllstand | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
16081272
|
Thermo Scientific™
C126-0020 |
20 mL | Unbehandelt | I-Chem 20 ml-Fläschchen, durchsichtig, oben geschlossen, unbehandelt |
136.00 €
72 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15572600
|
Thermo Scientific™
C136-0040 |
40 ml | Unbehandelt | I-Chem 40 ml-Fläschchen, durchsichtig, oben geschlossen, unverarbeitet |
156.00 €
72 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12862324
|
Thermo Scientific™
C226-0020 |
20 ml | Behandelt | I-Chem 20 ml-Fläschchen, durchsichtig, oben geschlossen, zertifiziert |
200.00 €
72 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
12697376
|
Thermo Scientific™
C326-0020 |
20 ml | Zertifiziert | I-Chem 20 ml-Fläschchen, durchsichtig, oben geschlossen, zertifiziert |
236.00 €
72 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12647386
|
Thermo Scientific™
C336-0040 |
40 ml | Zertifiziert | I-Chem 40 ml-Fläschchen, durchsichtig, oben geschlossen, zertifiziert |
257.00 €
72 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Thermo Scientific™ VOA-Klarfläschchen mit geschlossener Kappe sind für die flüchtige organische Analyse (VOA) der EPA konzipiert.Geschlossene Fläschchen für VOA-Probenahmen, wenn kein durchstechbarer Septa-Verschluss erforderlich ist.Erhältlich als Zertifiziert zur Erfüllung der leistungsbasierten EPA-Spezifikationen für die Analyse von flüchtigen organischen Stoffen, als Vorgereinigt, in gleicher Form wie die zertifizierten Fläschchen, aber ohne Zertifizierungsdokumentation oder als Ungereinigt und gebrauchsfertig für Ihr eigenes Reinigungsverfahren.
- Durchsichtiges Fläschchen für die Analyse flüchtiger organischer Verbindungen (VOA)
- Auswahl zwischen 20 oder 40 ml
- Oben geschlossene Kappe aus weißem Polypropylen mit PTFE-beschichteter Silikoneinlage ist mit der Kappe für eine sichere Versiegelung verbunden
- Mit Automationstechnik direkt kompatibel
- Verschlüsse auf Fläschchen angebracht
Einschließlich:
Zertifizierte Fläschchen mit folgenden Eigenschaften:
- Zertifiziert für das Einhalten oder Übertreffen von leistungsbasierten EPA-Normen für die Analyse flüchtiger organischer Verbindungen
- Es liegt ein Analysezertifikat bei, mit Barcode mit Chargennummer für die Rückverfolgbarkeit
- Jedes Fläschchen ist einzeln mit einem Barcode mit Chargennummer und einer eindeutigen Behälternummer versehen
- Analyseetiketten liegen unangebracht für einen optionalen Gebrauch bei
- Karton ist mit Sicherheitsklebeband für den Manipulationsnachweis versiegelt
- Einzigartiger „Field to Lab“-Karton lässt sich problemlos in ein Fläschchen-Organisationstablett für den praktischen Gebrauch im Labor umbauen. Verpackung mit Trennern aus Spanplatte zur Polsterung und Schutz der Fläschchen vor Bruch; Überverpackung für den Versand erforderlich
Verarbeitete Fläschchen sind in derselben Weise wie zertifizierte Fläschchen verarbeitet und besitzen alle Eigenschaften von
zertifizierten Fläschchen, jedoch sind diese Fläschchen nicht mit einem Barcode versehen und besitzen kein Analysezertifikat.
Unverarbeitete Fläschchen sind ökonomisch Glas-an-Glas in einem Tablett mit Schrumpffolie verpackt und bereit für den hausinternen Reinigungs- und Zertifikationsprozess.
Spezifikation
PTFE-faced Silicone | |
Durchsichtig | |
Glas (Typ 1) | |
Gehäuse B267-2414UBB | |
Geschlossene Kappe mit Silikoneinlage | |
Fläschchen |
61 cm (1,1 in.) | |
28 mm | |
72 | |
Polypropylen (Kappe), PTFE-außenbeschichtetes Silikon (Einsatz) | |
72 Kartons | |
24-414 |