Learn More
Masterflex™ PVC-Schläuche
Diese Schläuche aus PVC verhindern eine Übertragung von Gerüchen auf Proben. Cleargreen™ DEHP-freie PVC-Schläuche eignen sich optimal für Anwendungen in den Bereichen Labor, Lebensmittel und Getränke, Pharmazie, Umwelt sowie für allgemeine Laboranwendungen.
Marke: Masterflex™ 96605-24
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Geruchslos, phthalatfrei, lichtdurchlässig.
- Geringe Wasserabsorption, geringer Anteil extrahierbarer Substanzen
- Zertifikationen: FDA-genehmigt, USP Klasse VI, 3A-konform, REACH-konform
- Temperaturbereich: -50 bis 74 °C
- Sterilisieren durch: Autoklav oder Ethylenoxid
Spezifikation
FDA-konform, entspricht USP-Klasse VI, 3A, REACH- und RoHS-konform | |
6.3 mm | |
9.5 mm | |
1.6 mm | |
–50 bis 74 °C | |
Ja | |
74 °C |
Ja | |
PVC | |
15.24 m | |
Laborforschung, Lebensmittel und Getränke, pharmazeutische, Umwelt- und allgemeine Laboranwendungen | |
Je 1 | |
Durchscheinend |