Learn More
Diversey™ ClearKlens Cleansinald Sterile VH9S Desinfektionsmittel
Beschreibung
ClearKlens Clansinald ist ein steriles, gebrauchsfertiges Oberflächendesinfektionsmittel für pharmazeutische Reinräume.
Wesentliche Merkmale
- ClearKlens Cleansinald ist eine gebrauchsfertige Mischung aus quaternären Ammonium- und Alkylaminen, die auf 0,5 % v/v mit Injektionswasser (WFI) verdünnt ist.
- ClearKlens Cleansinald wird für die Reinigung und Desinfektion von Wänden, Böden, Arbeitsflächen und Prozessgeräten in der pharmazeutischen Industrie verwendet.
- ClearKlens Cleansinald Konzentrat wird gemäß dem Europäischen Arzneibuch mit 0,5 % Injektionswasser (WFI) verdünnt und anschließend mit 0,22 μm gefiltert.
Vorteile
- Gebrauchsfertig
- Breites Spektrum an Aktivitäten
- Geringe Toxizität
- 0,22 μm gefiltert
- Lieferung mit Konformitätsbescheinigungen
Spezifikation
Spezifikation
| pH | 9 bis 11,4 |
| Sterilität | Steril |
| Material | Gebrauchsfertige Mischung aus quaternären Ammonium- und Alkylaminen, die auf 0,5 % v/v mit Injektionswasser verdünnt ist |
| Menge | 6/Karton |
| Volumen (metrisch) | 900 mL |