Learn More
Diversey™ ClearKlens Deogen Reiniger
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15310328
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
20 l
Packungsgröße:
20 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
15310328 20 l 20 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15310328 Lieferant Diversey™ Lieferanten-Nr. 7522374
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Reinigt und desinfiziert für CIP- und Spritzreinigungen.Der Diversey ClearKlens Deogen Reiniger ist ein leicht schäumendes, chloriertes, alkalisches Reinigungsmittel.
  • Chloriertes, alkalisches Reinigungs- und Desinfektionsmittel
  • Zur Verwendung bei der CIP- und Spritzreinigung in pharmazeutischen, kosmetischen und anderen Branchen
Spezifikation
Produkttyp Reinigungsmittel
Form Flüssig
pH > 12
Sterilität Unsteril
Behältertyp Kanister
Gefiltert Ungefiltert
Volumen (metrisch) 20 l