Learn More
Diversey™ ClearKlens Multi VH46 Reinigungsmittel
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17653085
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
20 l
Packungsgröße:
20 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
17653085 20 l 20 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17653085 Lieferant Diversey™ Lieferanten-Nr. 100845236
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
ClearKlens Multi ist ein hochkonzentriertes System auf der Basis organischer Lösungsmittel und Tenside, das für eine Vielzahl von Anwendungen in der pharmazeutischen, kosmetischen, Lebensmittel- und Getränkeindustrie verwendet wird.
ClearKlens Multi ist ein starkes Reinigungsmittel, das als solches oder als Zusatz in Kombination mit starken alkalischen Reinigern verwendet werden kann, um schwer ablösbare Beschichtungen, Folienverschmutzungen oder Etiketten zu entfernen. ClearKlens Multi kann für die manuelle Spritzanwendung verwendet werden.
Wesentliche Merkmale
  • Geeignet für organische Böden wie Emulsionen, starke Fettrezepturen, Beschichtungen, auch Lösungen auf Titandioxid-Basis und zur Etikettenentfernung
  • Schaumarm und entfernt hervorragend hartnäckige organische Verschmutzungen
  • Kann als Zusatz zu alkalischen Reinigungslösungen verwendet werden, um die Reinigungsleistung und Schmutzentfernung bei Reinigungs- und Einweichanwendungen zu erhöhen
  • Hervorragende Schmutzaufnahmefähigkeit
  • Geringere Produktverschleppung durch gute Spüleigenschaften
  • Wirtschaftlichkeit und Leistung: kann in verschiedenen Reinigungs- und Waschanwendungen einschließlich CIP verwendet werden
  • Verbessert die Effektivität der Reinigungsvorgänge, verbessert die Produktivität und Qualität
Spezifikation
Form Flüssig
pH > 11
Sterilität Unsteril
Material Hochkonzentriertes System auf der Basis organischer Lösungsmittel und Tenside
Abmessungen (L x B x H) 290 x 240 x 395 mm
Volumen (metrisch) 20 l
compliance-icons
Produktidentifikator
  • ClearKlens Multi VH46 20L Surfactant
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-(2-butoxyethoxy)ethanol, 2-aminoethanol, potassium hydroxide