Learn More
Diversey™ ClearKlens NTC-Reiniger
Beschreibung
- Höchst effektive, einstufige Reinigung bei hartem Wasser, wenn hohe Konzentrationen an Produktrückständen vorhanden sind
- Entfernt eine Vielzahl von organischen und anorganischen Produktrückständen
- Tolerant gegenüber hartem Wasser
- Entschäumte Flüssigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Form | Flüssig |
| pH | > 12 |
| Sterilität | Unsteril |
| Behältertyp | Kanister |
| Gefiltert | Gefiltert |
| Volumen (metrisch) | 20 l |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Clearklens NTC VH18
- Gefahr
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide