Learn More
Diversey™ ClearKlens Plus Reiniger
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15340318
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 l
20 l
Packungsgröße:
10 Liter
20 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
15340318 5 l 10 Liter
15330318 20 l 20 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15340318 Lieferant Diversey™ Lieferanten-Nr. 7513374
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zur Reinigung bei allgemeinen Anwendungen in verschiedenen Branchen, einschließlich Pharmazie und Kosmetik.Der Diversey ClearKlens Plus Reiniger ist ein konzentriertes, neutrales, stark schäumendes, flüssiges Reinigungsmittel.
  • Konzentriertes, neutrales, stark schäumendes, flüssiges Reinigungsmittel
  • Entwickelt für allgemeine Anwendungen
  • Nach Gebrauch spülen, um Lösungen von Kontaktflächen des Produkts zu entfernen
Spezifikation
Form Flüssig
pH ∼6
Sterilität Unsteril
Konzentration 0,1 bis 1%
Behältertyp Kanister
Gefiltert Ungefiltert
Menge 2 Packungen
Volumen (metrisch) 5 l