Learn More
Diversey™ ClearKlens Release VH45 Reinigungsmittel
Beschreibung
ClearKlens Release kann auch als Entkalker für CIP von kalt- und wärmebehandelten Oberflächen verwendet werden.
Wesentliche Merkmale
- ClearKlens Release ist sehr effizient für die Entfernung von Tablettenbeschichtungen in der Pharmaindustrie.
- ClearKlens Release erfüllt die Anforderungen des Kunden/der Anwendung an niedrigen Phosphor (min. 20 g/kg P), was die Reinigungsleistung verbessert.
- ClearKlens Release ist mit einer geringen Schaumbildung über 40 °C für den Einsatz in Tunnelwascheranwendungen unter hohen Druck- und Turbulenzbedingungen geeignet.
- ClearKlens Release kann als Entkalker mit niedrigem Schaumgehalt für Reinigungsmittel auch in CIP-Anwendungen in Forschungszentren verwendet werden.
- ClearKlens Release ist eine leitfähige Flüssigkeit und eignet sich für die automatische Dosierung und Steuerung.
Vorteile
- Geringe Schaumeigenschaften über 40 °C bei Anwendungen mit Tunnelreinigern unter hohen Druck- und Turbulenzbedingungen sorgen für einfaches Spülen und eine verbesserte Reinigungsleistung.
- Niedriger Phosphorgehalt.
- Geeignet für die automatische Dosierung und Steuerung durch Leitfähigkeit; sorgt für eine gleichbleibende Produktabgabe.
Spezifikation
Spezifikation
| Form | Flüssig |
| pH | 2,2 |
| Sterilität | Unsteril |
| Material | Saurer Entkalker für Reinigungsmittel |
| Beschreibung | 1 % Lösung bei 20 °C |
| Volumen (metrisch) | 20 l |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- ClearKlens Release VH45
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Contain: Citric acid, phosphoric acid, methanesulphonic acid