Learn More
Diversey™ ClearKlens Solve VH21 Reinigungsmittel
Beschreibung
- Ausgewogene Mischung aus anionischen und nichtionischen Tensiden in alkalischer Lösung
- Entfernt Öle, Schmiere und Fette pflanzlichen und tierischen Ursprungs und andere Produktrückstände aus der pharmazeutischen und kosmetischen Industrie
- ClearKlens Solve ist für die manuelle Reinigung von Prozessgeräten, Böden und Wänden sowie für Schaumanwendungen vorgesehen
- Hochwirksames alkalisches Reinigungsmittel für schwierige Reinigungsaufgaben
- Kann auf Aluminium mit Vorsicht wie angegeben verwendet werden
Spezifikation
Spezifikation
| Form | Flüssig |
| pH | < 11 |
| Sterilität | Unsteril |
| Material | Alkalischer Schaumreiniger |
| Abmessungen (L x B x H) | 290 x 240 x 395 mm |
| Volumen (metrisch) | 20 l |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- ClearKlens Solve VH21
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Contain: sodium alkylbenzenesulphonate, sodium cumenesulphonate, tetrasodium ethylene diamine tetraacetate, s