Learn More
Diversey™ ClearKlens Spek Reiniger
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15360318
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
20 l
Packungsgröße:
20 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
15360318 20 l 20 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15360318 Lieferant Diversey™ Lieferanten-Nr. 7513359
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entfernt eine Vielzahl von organischen Verschmutzungen und verhindert die Ansammlung von Ablagerungen in SIP-Anwendungen, wodurch die Reinigungsleistung verbessert wird.Der Diversey ClearKlens Spek Reiniger ist ein leicht schäumendes, ätzendes Reinigungsm
  • Entfernt effektiv eine große Bandbreite an organischen Verschmutzungen
  • Verhindert die Ansammlung von Ablagerungen in CIP-Anwendungen und verbessert so die Reinigungsleistung
  • Wird bei Konzentrationen von 0,3 bis 5% w/w verwendet
  • Nach Gebrauch gründlich spülen, um Reinigungsmittel von den Produktkontaktflächen zu entfernen
Spezifikation
Form Flüssig
pH > 12
Sterilität Unsteril
Gefiltert Ungefiltert
Volumen (metrisch) 20 l