missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cleavage stimulation factor 2 Antibody [Alexa Fluor« 405], Novus Biologicals Biologicals™

Artikelnummer. 30514988 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30514988 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30514988 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP338509AF405

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Cleavage stimulation factor 2 Polyclonal antibody specifically detects Cleavage stimulation factor 2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Cleavage stimulation factor 2
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Alexa Fluor 405
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias betaCstF-64 variant 2, CF-1 64 kDa subunit, Cleavage stimulation factor 64 kDa subunit, cleavage stimulation factor subunit 2, cleavage stimulation factor, 3' pre-RNA, subunit 2, 64kD, cleavage stimulation factor, 3' pre-RNA, subunit 2, 64kDa, CSTF 64 kDa subunit, CstF-64
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-180 of human Cleavage stimulation factor 2 (NP_001316.1).,, Sequence:, MAGLTVRDPAVDRSLRSVFVGNIPYEATEEQLKDIFSEVGPVVSFRLVYDRETGKPKGYGFCEYQDQETALSAMRNLNGREFSGRALRVDNAASEKNKEELKSLGTGAPVIESPYGETISPEDAPESISKAVASLPPEQMFELMKQMKLCVQNSPQEARNMLLQNPQLAYALLQAQVVMR
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1478
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.